Learn More
MDL-28170, MedChemExpress
Código de producto. 16449967
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16449967 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16449967 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18236
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.
MDL-28170 (Calpain Inhibitor III) is a potent, selective and membrane-permeable cysteine protease inhibitor of calpain that rapidly penetrates the blood-brain barrier following systemic administration. MDL-28170 also block γ-secretase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MDL-28170
Forma física Solid
CAS 88191-84-8
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H26N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Calpain Inhibitor III
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (78.44 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(N[C@@H](C(C)C)C(NC(CC1=CC=CC=C1)C=O)=O)OCC2=CC=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 382.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.45
Porcentaje de pureza 97.0%