Learn More
MDL 105519, MedChemExpress
Código de producto. 16496308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496308 10 mg 10 miligramos
16472427 50 mg 50 miligramos
16448897 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16496308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15085
MedChemExpress MDL 105519 is a potent and selective antagonist of glycine binding to the NMDA receptor.
MDL 105519 is a potent and selective antagonist of glycine binding to the NMDA receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MDL 105519
CAS 161230-88-2
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H11Cl2NO4
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 17 mg/mL (45.19 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(O)C(N1)=C(/C=C(C2=CC=CC=C2)/C(O)=O)C3=C1C=C(Cl)C=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 376.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.19
Porcentaje de pureza 97.15%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration