Learn More
Molecular Probes™ MDCC, 7-Diethylamino-3-((((2-Maleimidyl)ethyl)amino)carbonyl)coumarin
Descripción
La cumarina reactiva del tiol, MDCC, puede usarse para crear bioconjugados azul-fluorescentes. En comparación con los conjugados AMCA, los conjugados del fluoróforo 7-dialquilaminocumarina excitable mediante luz UV tienen espectros de emisión de longitud de onda ligeramente más largos (∼470 nm).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | MDCC |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Tiol |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Etiqueta o tinte | Metilocumarina |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |
| Emisión | 470 |