Learn More
Lovibond™ Configuración de DQO MD200 con reactivos
Código de producto. 12661735
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12661735 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 12661735 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2892602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.00€
    1687.05€ / paquete de 1
    Ahorro 252.95€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
La configuración de DQO MD200 con reactivos incluye fotómetro de DQO MD200, reactor RD125, soporte para tubos y reactivos
Las configuraciones de DQO Lovibond™ permiten realizar pruebas de agua muy sensibles y precisas con un esfuerzo mínimo. Miden la concentración de ST-DQO mediante la detección fotométrica utilizando una relación lineal entre absorbancia y concentración. Tras añadir la muestra a una prueba de tubo de DQO Lovibond™ (LR, MR según ISO 15705:2002), se calienta en el reactor durante dos horas a 150 °C y luego se analiza en el fotómetro. Las configuraciones de DQO comprenden el fotómetro, 25 pruebas de tubos para cada uno de los dos rangos de medición inferiores, un reactor para la digestión de muestras y un soporte para viales.
Las configuraciones de DQO Lovibond™ permiten realizar pruebas de agua muy sensibles y precisas con un esfuerzo mínimo. Miden la concentración de ST-DQO mediante la detección fotométrica utilizando una relación lineal entre absorbancia y concentración.
Tras añadir la muestra a una prueba de tubo de DQO Lovibond™ (LR, MR según ISO 15705:2002), se calienta en el reactor durante dos horas a 150 °C y luego se analiza en el fotómetro.
Las configuraciones de DQO comprenden el fotómetro, 25 pruebas de tubos para cada uno de los dos rangos de medición inferiores, un reactor para la digestión de muestras y un soporte para viales.
Especificaciones
Tipo de producto fotómetro
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) DQO
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MD200 Cod vario photometer, complete
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate