Learn More
Lovibond™ Kit de fotómetro MD200 6-in-1 para pH, cloro, ácido cianúrico, bromo, alcalinidad M y dureza de calcio
Código de producto. 12641735
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12641735 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 12641735 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2861902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    842.00€
    765.70€ / paquete de 1
    Ahorro 76.30€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Kit de fotómetro MD200 6-in-1 para pH, cloro, bromo, ácido cianúrico, alcalinidad M y dureza de calcio con reactivos en comprimidos, 3 viales, maletín de transporte, pilas y manual de instrucciones
Versátil, compacto y combinación de filtros de interferencia de alta calidad con LED estables a largo plazo como fuentes de luz en una óptica de alta precisión, lo que proporciona resultados de medición precisos en todo momento.
Uso versátil
El fotómetro MD 200 se puede utilizar en casi todas las áreas de análisis de agua.
Preciso y con poco mantenimiento
La óptica de alta precisión, además de los LED estables a largo plazo como fuentes de luz también y ofrecer filtros de interferencia de alta calidad, también garantiza resultados de medición precisos y reproducibles. Además, estos componentes hacen que el fotómetro necesite poco mantenimiento.
Fácil uso
Los dispositivos impresionan por su facilidad de uso, diseño ergonómico y dimensiones compactas, lo que hace su manipulación fácil y segura.
Reactivos
Utilice comprimidos de reactivos Lovibond™ estables a largo plazo (de 5 a 10 años de duración mínima garantizada) o reactivos líquidos Lovibond™.
Especificaciones
Tipo de producto fotómetro
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Sol. ac. de medición de pH, cloro, bromo, ácido cianúrico, alcalinidad M y medición de dureza de calcio 6,1 ± 0,2 N
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MD200 photometer, range mg / l .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: butan-2-ol, sulphuric acid