Learn More
Lovibond™ Kit de fotómetro MD200 3-in-1 para pH, cloro y ácido cianúrico con reactivos líquidos
Código de producto. 12601725
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
12601725 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 12601725 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 2882002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    705.00€
    633.01€ / paquete de 1
    Ahorro 71.99€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Incluye reactivos líquidos y comprimidos, 3 viales redondos con tapa, maletín de transporte, pilas y manual de instrucciones
Versátil, compacto y: El fotómetro de sobremesa MD 200 combina filtros de interferencia de alta calidad con LED estables a largo plazo como fuentes de luz en una óptica de alta precisión. El resultado: medidas precisas en todo momento, independientemente de dónde lo utilice.
Uso versátil
El fotómetro MD 200 se puede utilizar en casi todas las áreas de análisis de agua.
Preciso y con poco mantenimiento
La óptica de alta precisión, además de los LED estables a largo plazo como fuentes de luz también y ofrecer filtros de interferencia de alta calidad, también garantiza resultados de medición precisos y reproducibles. Además, estos componentes hacen que el fotómetro necesite poco mantenimiento.
Fácil uso
Los dispositivos impresionan por su facilidad de uso, diseño ergonómico y dimensiones compactas, lo que hace su manipulación fácil y segura.
Reactivos
Utilice comprimidos de reactivos Lovibond™ estables a largo plazo (de 5 a 10 años de duración mínima garantizada) o reactivos líquidos Lovibond™.
Especificaciones
Tipo de producto fotómetro
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Sol. ac. de medición de pH, cloro y ácido cianúrico 6,1 ± 0,2 N
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MD200 photometer, range mg/l
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, N,N-dimethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,butan-2-ol