Learn More
Lovibond™ Kit de fotómetro MD200 2 en 1
Descripción
Versátil, compacto y combinación de filtros de interferencia de alta calidad con LED estables a largo plazo como fuentes de luz en una óptica de alta precisión, lo que proporciona resultados de medición precisos en todo momento.
Uso versátil
El fotómetro MD 200 se puede utilizar en casi todas las áreas de análisis de agua.
Preciso y con poco mantenimiento
La óptica de alta precisión, además de los LED estables a largo plazo como fuentes de luz también y ofrecer filtros de interferencia de alta calidad, también garantiza resultados de medición precisos y reproducibles. Además, estos componentes hacen que el fotómetro necesite poco mantenimiento.
Fácil uso
Los dispositivos impresionan por su facilidad de uso, diseño ergonómico y dimensiones compactas, lo que hace su manipulación fácil y segura.
Reactivos
Utilice comprimidos de reactivos Lovibond™ estables a largo plazo (de 5 a 10 años de duración mínima garantizada) o reactivos líquidos Lovibond™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | fotómetro |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Para utilizar con (aplicación) | Sol. ac. de medición de cloro y pH 6,1 ± 0,2 N |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.