Learn More
MD2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16480999
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16480999 1 mg 1 miligramo
16476577 5 mg 5 miligramos
16454886 100 mg 100 miligramos
16440227 50 mg 50 miligramos
16413858 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480999 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103483
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
MD2-IN-1 is an inhibitor of Myeloid differentiation protein 2 (MD2) with a KD of 189 μM for the recombinant human MD2 (rhMD2).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MD2-IN-1
CAS 111797-22-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22O6
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (139.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2
Peso molecular (g/mol) 358.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.39
Porcentaje de pureza 99.74%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation