Learn More
Lovibond™ Fotómetro de cloro MD100
Código de producto. 12661705
Change view
Click to view available options
Tipo:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo unitSize
12661705 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 12661705 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 276005
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El colorímetro MD 100 es un colorímetro de parámetro único para el análisis de la calidad del agua. Esta línea de instrumentos robustos y resistentes al agua es ligera e ideal para pruebas de campo o para su uso en el laboratorio.
El fotómetro de cloro MD100 para reactivos líquidos mide de 0,01 a 4,0 mg/l. Incluye tampón azul DPD 1, reactivo verde DPD 1 y rojo DPD 3, 15 ml de cada uno. El cloro es uno de los parámetros de análisis de calidad de agua más populares y el colorímetro de cloro MD 100 ofrece una solución de prueba para adaptarse a una amplia variedad de industrias y aplicaciones. Este instrumento está preprogramado con 3 intervalos de prueba para pruebas de cloro libre, total y combinado. Todos los intervalos de pruebas utilizan el método DPD y utilizan reactivos líquidos o en comprimidos en función del intervalo seleccionado.
El MD 100 tiene varias funciones clave que lo hacen el favorito de los usuarios.
Diseño resistente al agua
El diseño IP 68 de este instrumento garantiza que el MD 100 permanezca hermético hasta 1 hora a 0,1 metros.
No se preocupe por dejar caer el instrumento en el agua, ya que flota.
Resultados exactos y reproducibles
El sistema óptico del MD 100 utiliza LED y filtros de interferencias
que le proporcionan rápidamente resultados en los que puede confiar.
Modo de calibración del usuario
Es posible realizar una calibración de un punto.
Además, todos los instrumentos MD 100 tienen la capacidad de mostrar lecturas directamente en unidades ABS o %T.
Función de puesta a cero una vez
No pierda el tiempo esperando a que el instrumento vuelva a cero después de cada prueba.
Al probar una nueva muestra, ponga a cero el instrumento una vez y todas las pruebas posteriores de dicha muestra no requerirán que vuelva a poner a cero el instrumento.
Almacenamiento automático de datos con capacidades de transferencia
El MD 100 almacena automáticamente las últimas 16 lecturas con sello de fecha y hora.
Estos resultados se pueden transferir a una hoja de cálculo mediante el accesorio iRiM.
Diseño ergonómico
Tanto si utiliza el MD 100 en el campo como en el laboratorio, el diseño del instrumento facilita la manipulación y visualización de la pantalla.
Si está utilizando el instrumento en el laboratorio, los pies de caucho de la parte inferior de la carcasa eliminan la necesidad de un funcionamiento a dos manos o de perseguir el instrumento alrededor de la mesa de trabajo.
Programado de fábrica
Todos los instrumentos MD 100 se suministran listos para su uso con hasta 14 curvas de calibración.
Todo lo que necesita hacer es seleccionar la prueba que necesita, preparar su muestra y probar
Sistema de menús por desplazamiento
La sencilla interfaz le permite alcanzar rápidamente la prueba que necesita.
Cuando el instrumento está encendido, se mostrará automáticamente la última prueba utilizada.
Garantía de dos años
Especificaciones
Tipo fotómetro
Tipo de pantalla LCD
Para utilizar con (aplicación) Sol. ac. de medición de cloro 6,1 ± 0,2 N
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MD100 photometer, range mg / l .
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid