Learn More
Notrax Rampa de seguridad MD Ramp System™ macho para la serie Cushion Ease™
Código de producto. 17792198
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
91 cm
152 cm
Color:
Amarillo
Naranja
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Color Tamaño de la unidad
17792198 91 cm Naranja cada uno
17782198 91 cm Negro cada uno
17702208 91 cm Amarillo cada uno
17712208 152 cm Naranja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17792198 Proveedor Notrax N.º de proveedor 551M0003OR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.60€
    19.65€ / paquete de 1
    Ahorro 4.95€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Sistema de rampa de seguridad biselado acoplable para instalaciones de alfombrillas personalizadas para evitar tropezar. Compatible con las alfombrillas modulares Notrax™ Cushion Ease™ y con las alfombrillas personalizadas Notrax™ Safety
  • MD Ramp System™ Nitrile compatible con los CushionEase™ y SafetyStance™ personalizados
  • Disponible en negro, rojo, naranja y amarillo
Especificaciones
Color Naranja
Longitud (imperial) 36 in
Longitud (métrico) 91 cm
Material Caucho de nitrilo
Tipo Alfombrillas industriales y comerciales
Anchura (métrico) 5 cm