Learn More
Notrax Rampa de seguridad MD Ramp System™ hembra para la serie Cushion Ease™
Descripción
- MD Ramp System™ Nitrile compatible con los CushionEase™ y SafetyStance™ personalizados
- Disponible en negro, rojo, naranja y amarillo
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo |
| Longitud (imperial) | 36 in |
| Longitud (métrico) | 91 cm |
| Material | Caucho de nitrilo |
| Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
| Anchura (métrico) | 5 cm |