Learn More
Lovibond™ Fotómetro MD 610
Código de producto. 15564273
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
fotómetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15564273 fotómetro cada uno
1 options
Código de producto. 15564273 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 214025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00€
    1209.86€ / paquete de 1
    Ahorro 215.14€
    15% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
El fotómetro Lovibond MD 610 cuenta con interfaz Bluetooth para la conexión a teléfonos inteligentes y tabletas y acceder así a aplicaciones de iOS™ y Android™ para la gestión de datos y la entrega de correo electrónico. La gestión de datos permite el análisis y la exportación como un archivo CSV o un gráfico por correo electrónico.
Disfrute de la movilidad de un fotómetro portátil con las características de un moderno fotómetro de laboratorio. El fotómetro Lovibond MD 610 cuenta con interfaz Bluetooth para la conexión a teléfonos inteligentes y tabletas y acceder así a aplicaciones de iOS™ y Android™ para la gestión de datos y la entrega de correo electrónico. La gestión de datos permite el análisis y la exportación como un archivo CSV o un gráfico por correo electrónico.
  • El diseño resistente al agua lo hace ideal como instrumento de campo y tiene la funcionalidad y las características para utilizarse como fotómetro de laboratorio
  • La unidad cubre todos los parámetros importantes para el análisis de agua de aluminio a cinc y tiene hasta 130 métodos preprogramados 
  • Compatibles con los reactivos de pastillas, líquido y polvo y suministrados con adaptadores de viales para tubos de 13 y 16 mm, el fotómetro ofrece la flexibilidad de elección para muchas pruebas 
  • Además de los métodos preprogramados, se pueden programar hasta 10 curvas de calibración definidas por el usuario si es necesario
  • La gran pantalla gráfica facilita el análisis al proporcionar indicaciones de método en pantalla, información sobre el intervalo de medición de prueba y tipo de reactivo y temporizadores de cuenta atrás automáticos para periodos de reacción precisos 
  • La memoria interna es capaz de almacenar hasta 1000 resultados con fecha, hora e identificación de muestras; los resultados se pueden revisar en cualquier momento y transmitir a teléfonos inteligentes o tabletas a través de la conexión Bluetooth.
  • Con 6 fuentes de luz LED, el fotómetro pueden medir en las absorbancias máximas para muchos métodos diferentes, lo que permite garantizar la precisión de los resultados y la fiabilidad para muchas aplicaciones
  • La aplicación AquaLX™, disponible de forma gratuita, le permite transferir mediciones a teléfonos inteligentes o tabletas a través de Bluetooth.
  • Interfaces: Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba (a través de IRiM); conector RJ45 para actualizaciones internas
  • Teclado sensible al tacto resistente a ácidos y disolventes; respuesta sonora mediante pitido acústico integrado
  • Óptica: LED, filtros de interferencia (IF) y fotosensor en cámara de muestras transparente
  • Capacidad de memoria: 1000 conjuntos de datos con hora, fecha, identificación de muestras
Especificaciones
Duración de la batería Tiempo de funcionamiento de 26 horas continuas o 3500 pruebas
Certificaciones/conformidad CE
Batería, tipo 4 AA
Pantalla Termómetro
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 210 x 95 x 45 mm
Tipo fotómetro
Incluye Instrumento en estuche de transporte, 4 pilas AA, 3 viales de fotómetro (24 mm), 3 viales de fotómetro (16 mm), 2 adaptadores de viales para tubos de 16 mm y 13 mm, varilla de agitación/trituración, cepillo de limpieza de viales, manual de instrucciones y hoja de garantía.
Exactitud de la longitud de onda ± 1 nm
Peso (métrico) 450 g