Learn More
Lovibond™ Fotómetro de un solo parámetro MD 100: Sólidos suspendidos
Descripción
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
Características
- Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
- Apagado automático
- Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
- Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
- Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
- Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
- Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Especificaciones
- Intervalo: De 0 a 750 mg/l de TSS
- Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
- Exactitud de longitud de onda: ±1nm
- Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
- Resolución fotométrica: 0,01 A
- Temperatura: De 5 °C a 40 °C
- Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
- Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
- Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
- Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm (6,1 x 3 x 1,5 pulg)
- Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Fotómetro MD 100: Sólidos suspendidos |
| Tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| Exactitud | 3 % FS |
| Altura (métrico) | 3,5 cm |
| Incluye | Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones |
| Longitud (métrico) | 15,5 cm |
| Memoria | Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos |
| Fuente de luz | LED |
| temp | De 0 a 750 mg/l de TSS |
| Resolución | 0,01 A |
| Mostrar más |