Learn More
Lovibond™ Tableta de cloro MD 100
Código de producto. 12641705
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de detección:
De 0 a 6/de 0 a 10 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de detección Tamaño de la unidad
12641705 De 0 a 6/de 0 a 10 mg/l cada uno
1 options
Código de producto. 12641705 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 276000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Tableta de cloro Lovibond MD 100, Aplicaciones: Análisis en el campo, laboratorio o sala de máquinas, Intervalo de detención: De 0 a 6/de 0 a 10 mg/l, Tipo de pantalla: LCD, Tipo de solución de llenado: Reactivo
Especificaciones
Tipo Tableta de cloro MD 100
Intervalo de detección De 0 a 6/de 0 a 10 mg/l
Tipo de pantalla LCD
Tipo de solución de llenado Reactivo
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 40°C
Para utilizar con (aplicación) Análisis en el campo, laboratorio o sala de planta
Incluye 4 pilas micro (AAA), 3 viales redondos (vidrio) con tapas, reactivos en pastillas o reactivos líquidos, hoja de garantía, certificado (COC), manual de instrucciones
Garantía Cinco o diez años
Longitud (métrico) 155 mm
Anchura (métrico) 75 mm