Learn More
Lovibond™ MD 100 Chlorine Duo
Código de producto. 12651705
Cambiar vista
Click to view available options
Temperatura de funcionamiento (métrico):
5°C a 40°C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Temperatura de funcionamiento (métrico) Tamaño de la unidad
12651705 5°C a 40°C 1 PCS
1 options
Código de producto. 12651705 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 276020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Lovibond MD 100 Chlorine Duo, Aplicaciones: Análisis en el campo, laboratorio o sala de máquinas, Intervalo de detención: De 0 a 6 mg/l, de 0 a 10 mg/l, de 0 a 2 mg/l, de 0,1 a 8 mg/l, Tipo de pantalla: LCD, Tipo de solución de llenado: Reactivo
Especificaciones
Tipo MD 100 Chlorine Duo
Intervalo de detección De 0 a 6 mg/l, de 0 a 10 mg/l, de 0 a 2 mg/l, de 0,1 a 8 mg/l
Tipo de pantalla LCD
Tipo de solución de llenado Reactivo
Temperatura de funcionamiento (métrico) 5°C a 40°C
Para utilizar con (aplicación) Análisis en el campo, laboratorio o sala de planta
Incluye 4 pilas micro (AAA), 3 viales redondos (vidrio) con tapas, reactivos en pastillas o reactivos líquidos o reactivo en polvo VARIO, hoja de garantía, certificado (COC), manual de instrucciones
Garantía Cinco o diez años
Longitud (métrico) 155 mm
Anchura (métrico) 75 mm