Learn More
Lovibond™ Fotómetro 5 en 1 MD 100: Cloro, pH, ácido cianúrico, alcalinidad M y dureza del calcio
Código de producto. 15267539
Cambiar vista
Click to view available options
Resolución:
0,01 A
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Resolución unitSize
15267539 0,01 A cada uno
1 options
Código de producto. 15267539 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 278080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), comprimidos de prueba CyA (paquete de 100), comprimidos Hardcheck P (paquete de 100), comprimidos de paquete de calcio H n.º 1 / n.º 2 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Proporciona resultados precisos y reproducibles rápidamente. El fotómetro Lovibond MD 100 utiliza filtros de interferencia de alta calidad con LED de larga duración como fuente de luz sin ninguna pieza móvil en una cámara de muestras transparente. Otras características incluyen facilidad y seguridad de manejo, diseño ergonómico y dimensiones compactas.
Las opciones de calibración y ajuste basado en software implican que el MD 100 también es adecuado como instrumento de prueba. Las pruebas se llevan a cabo utilizando reactivos en comprimidos Lovibond con estabilidad a largo plazo y una vida útil mínima garantizada de cinco o 10 años, reactivos en polvo VARIO o reactivos líquidos.
  • Impermeable (como se define en IP68, 1 hora a 0,1 m)
  • Apagado automático
  • Modo de calibración de fecha y reloj en tiempo real
  • Pantalla LCD retroiluminada (al pulsar una tecla)
  • Calibración de fábrica y calibración del usuario; es posible restablecer la calibración de fábrica
  • Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
  • Interfaz de infrarrojos para la transferencia de datos de prueba
Comprimidos de reactivos
Cada comprimido está sellado herméticamente dentro de un bolsillo individual de papel de aluminio, que lo protege contra las condiciones ambientales más exigentes. Este envasado mantiene cada comprimido en perfecto estado, hasta el momento en el que lo necesita el usuario.
Especificaciones
  • Intervalo de cloro: De 0,02 a 6,0 mg/l de Cl2, de 0,1 a 10 mg/l de Cl2
  • Intervalo de pH: Desde 6,5 hasta 8,4
  • Intervalo de ácido cianúrico: De 0 a 160 mg/l
  • Alcalinidad M: De 5 a 200 mg/l de CaCO3 (TA)
  • Intervalo de dureza de calcio: De 0 a 500 mg/l de CaCO3 (CAH)
  • Fuente de luz: LED, filtro de interferencia (IF) y fotosensor en cámara celular transparente
  • Exactitud de longitud de onda: ±1nm
  • Exactitud fotométrica: 3 % FS (T = de 20 °C a 25 °C)
  • Resolución fotométrica: 0,01 A
  • Temperatura: De 5 °C a 40 °C
  • Humedad relativa: Del 30 al 90 % (sin condensación)
  • Fuente de alimentación: 4 pilas AAA
  • Tiempo de funcionamiento: aprox. 17 horas o 5000 mediciones de prueba en modo continuo cuando la retroiluminación de la pantalla está apagada
  • Dimensiones (An x P x Al): 15,5 x 7,5 x 3,5cm
  • Peso: unidad básica de aprox 260 g
Nota
Las especificaciones para cada tipo de comprimido, así como un Certificado de análisis para cada lote, están disponibles en el área de descarga de www.lovibond.com.
Especificaciones
Tipo Fotómetro 5 en 1 MD 100: Cloro, pH, ácido cianúrico, alcalinidad M y dureza del calcio
Tipo de pantalla LCD retroiluminada
Exactitud 3 % FS
Altura (métrico) 3,5 cm
Incluye Instrumento en un maletín de transporte, tres viales de vidrio redondos con tapas, una varilla de agitación y cepillo, comprimidos de DPD n.º 1 (paquete de 100), comprimidos de DPD n.º 3 (paquete de 100), comprimidos de rojo de fenol (paquete de 100), comprimidos de prueba CyA (paquete de 100), comprimidos Hardcheck P (paquete de 100), comprimidos de paquete de calcio H n.º 1 / n.º 2 (paquete de 100), 4 pilas AAA, información de garantía, certificado de conformidad y manual de instrucciones
Longitud (métrico) 15,5 cm
Memoria Memoria de anillo interna para 16 conjuntos de datos
Fuente de luz LED
temp De 0,02 a 6,0 mg/l de Cl2, de 0,1 a 10 mg/l de Cl2, de 6,5 a 8,4 pH, de 0 a 160 mg/l de ácido cianúrico, de 5 a 200 mg/l de alcalinidad de CaCO3 (TA), de 0 a 500 mg/l de CaCO3 (CAH)
Resolución 0,01 A
Peso (métrico) 260 g
Anchura (métrico) 7,5 cm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MD100 CL-PH-STAB-TA-CALCIO TABLETS PHOTOMETER IN C
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, N,N-diethylbenzene-1,4-diammonium sulphate,potassium iodide, butan-2-ol