Learn More
Cytiva Whatman™ Conector de acoplamiento de sellado rápido de acero inoxidable de repuesto para colectores de filtración a presión de las series MD050 y MD142
Descripción
- Tipo de producto: Conector de acoplamiento de sellado rápido
- Modelo: MD050/0/12
- Material: acero inoxidable
- Incluye: Sello de PTFE
- Para uso con (aplicación): filtración a presión
- Para su uso con (equipo): Colectores de filtración a presión (conector de dispositivo) de las series MD050 y MD142 (+SV003b/SV003c)
Especificaciones
Especificaciones
| Conectores | Acoplamiento de junta rápido |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (equipo) | Colectores de filtración a presión series MD050 y MD142 (+SV003b/SV003c) |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtro de presión |
| Incluye | Cierre de PTFE |
| Modelo | MD050/0/12 |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Tipo | Conector de acoplamiento de sellado rápido |