Learn More
MCPA Éster Metígeno, TRC
Código de producto. 30477660
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30477660 1 g 1 g
30467434 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30477660 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM1997151G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2436-73-9
Fórmula molecular C10 H11 Cl O3
Peso molecular (g/mol) 214.65
Sinónimo Acetic acid, 2-(4-chloro-2-methylphenoxy)-, methyl ester, Acetic acid, (4-chloro-2-methylphenoxy)-, methyl ester (9CI), Acetic acid, [(4-chloro-o-tolyl)oxy]-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-Chloro-2-methylphenoxy)acetic acid methyl ester, 2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid methyl ester, MCPA methyl ester, Methyl 4-chloro-2-methylphenoxyacetate
Nombre IUPAC Acetato de metilo 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)acetato
SMILES COC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MCPA-methyl ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11ClO3/c1-7-5-8(11)3-4-9(7)14-6-10(12)13-2/h3-5H,6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0397