Learn More
Ácido MCPA-carboxílico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30324163 10 mg
1 options
Código de producto. 30324163 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14763200
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MCPA-carboxylic acid
CAS 334758-22-4
Nombres de analitos o componentes MCPA-carboxylic acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H7 Cl O5
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo Benzoic acid, 2-(carboxymethoxy)-5-chloro-, 2-(Carboxymethoxy)-5-chlorobenzoic acid, NSC 525058
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7ClO5/c10-5-1-2-7(15-4-8(11)12)6(3-5)9(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetoxi)-5-clorobenzoico
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 230.6
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.9982 g/mol