Learn More
McN3716, MedChemExpress
Código de producto. 16403199
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16403199 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16403199 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYU00159
MedChemExpress McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.
McN3716 is a carnitine palmitoyltransferase I (CPT-1) inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material McN3716
CAS 69207-52-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H34O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Methyl palmoxirate NSC359682
SMILES O=C(C1(CCCCCCCCCCCCCC)OC1)OC
Peso molecular (g/mol) 298.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.46
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism