Learn More
Tocris Bioscience™ McN-A 343
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18034162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18034162 50 mg 50 miligramos
18004922 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18034162 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1384/50
Selective M1 muscarinic agonist
Selective muscarinic M1 receptor agonist. Selectivity for M1 over other muscarinic receptor types appears to arise from a high efficacy at M1 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55-45-8
Fórmula molecular C14H18Cl2N2O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material McN-A 343
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.21
Pureza >99%
Peso molecular 317.21