Learn More
MedChemExpress MCLA hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 128322-44-1 |
| Peso molecular | 291.73 g/mol |
| Solubilidad | DMSO : 10 mg/mL (34.28 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Objetivo | NO Synthase ∣ MMP ∣ Endogenous Metabolite |