missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MCL1 Monoclonal Antibody (OTI2D6), TrueMAB™, OriGene
Descripción
MCL1 belongs to the Bcl-2 family. Alternative splicing occurs at this locus and two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. The longer gene product (isoform 1) enhances cell survival by inhibiting apoptosis while the alternatively spliced shorter gene product (isoform 2) promotes apoptosis and is death-inducing.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | MCL1 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2D6 |
| Concentración | 0.69 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | MCL1 |
| N.º de referencia del gen | Q07820 |
| Alias de gen | BCL2L3, EAT, MCL1-ES, MCL1L, MCL1S, Mcl-1, TM, bcl2-L-3, mcl1/EAT |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?