Learn More
Mcl1-IN-2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mcl1-IN-2 |
| CAS | 292057-76-2 |
| Fórmula molecular | C19H15N3OS |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 7-[(2-Pyridinylamino)-2-thienylmethyl]-8-quinolinol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H15N3OS/c23-19-14(9-8-13-5-3-11-21-17(13)19)18(15-6-4-12-24-15)22-16-7-1-2-10-20-16/h1-12,18,23H,(H,20,22) |
| SMILES | OC(C1=NC=CC=C1C=C2)=C2C(NC3=NC=CC=C3)C4=CC=CS4 |
| Nombre IUPAC | 7-((piridin-2-ilamino)(tiofen-2-il)metil)quinolin-8-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 333.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 333.09 |