Learn More
Mcl1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16497136
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497136 100 mg 100 miligramos
16429657 5 mg 5 miligramos
16427118 10 mg 10 miligramos
16403157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497136 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16669
MedChemExpress Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Mcl1-IN-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1) (IC50=2.4 μM).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mcl1-IN-1
CAS 713492-66-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H18ClN3O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (114.72 mM)
SMILES O=C(O)COC1=CC=CC=C1C(NC2=NC=CC=C2)C3=C(O)C4=NC=CC=C4C(Cl)=C3
Peso molecular (g/mol) 435.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.86
Porcentaje de pureza 98.4%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death