Learn More
Sartorius MCDB 153 Medio (Modificado)
Código de producto. 31908457 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31908457 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 31908457 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 010591A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Es una modificación de la mezcla de nutrientes F-12 de Ham, diseñada para el crecimiento de tipos celulares no transformados en una formulación libre de suero.
  • El medio contiene suplementos que optimizan el crecimiento de tipos celulares específicos.
  • El medio MCDB 153 es adecuado para cultivo epidérmico de queratinocitos humanos, crecimiento clonal de fibroblastos embrionarios de pollo y células de CHO ovario () de hámster chino utilizando bajos niveles de proteína sérica fetal bovina (FBSP), oligoelementos o ausencia de proteína sérica.
  • Modificado de la siguiente manera:
    • Con L-glutamina
    • Con Phenol Red
    • Con bicarbonato de sodio
    • Con piruvato de sodio
    • Con hidrocortisona, T3 testosterona, insulina, transferrina y selenita sódica
    • Con MEM-NEAA
    • Con glucosa
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivo celular F-12 de Ham
Cantidad 500 mL