Learn More
Gibco™ Medio MCDB 131, sin glutamina
Código de producto. 11513407 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11513407 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11513407 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10372019
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio MCDB 131, sin glutamina
Using MCDB 131
MCDB 131 Medium contains many components not found in traditional basal media, such as trace elements, putrescine, adenine, thymidine, and higher levels of some amino acids and vitamins. These additions allow the medium to be supplemented with very low levels of serum or defined components. MCDB 131 Medium contains no proteins or growth factors, and is often supplemented with EGF, hydrocortisone, glutamine, and low levels of Fetal Bovine Serum (FBS). The FBS concentration must be optimized for each cell type. MCDB 131 Medium uses a sodium bicarbonate buffer system (1.176 g/L), and therefore requires a 5–10% CO2 environment to maintain physiological pH.
El medio MCDB 131 lo desarrolló en un principio por Knedler y Ham como medio suplementado con suero reducido para cultivar células endoteliales humanas de vena umbilical (HUVEC). El medio MCDB 131 también se utiliza con otros tipos de células, incluidas las células microvasculares de omentum humano, hepatocitos, miocitos y células de músculo liso.
Uso de MCDB 131
El medio MCDB 131 contiene muchos componentes que no se encuentran en los medios basales tradicionales, como elementos de traza, putrescina, adenina, timidina y niveles más altos de algunos aminoácidos y vitaminas. Estas adiciones permiten suplementar el medio con niveles muy bajos de suero o componentes definidos. El medio MCDB 131 no contiene proteínas ni factores de crecimiento, y se suplementa a menudo con factor de crecimiento epidérmico (EGF), hidrocortisona, glutamina y niveles bajos de suero fetal bovino (SFB). Se debe optimizar la concentración de SFB para cada tipo celular. El medio MCDB 131 utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (1,176 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
Producción según las buenas prácticas de fabricación actuales en dos instalaciones
Para mantener la continuidad de la cadena de suministro, fabricamos MCDB 131 en dos instalaciones distintas, una ubicada en Grand Island, Nueva York, (EE. UU.) y la otra en Escocia (Reino Unido) Ambos sitios cumplen los requisitos de producción según las buenas prácticas de fabricación actuales, cuentan con la certificación ISO 13485 y están registrados en la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células endoteliales microvasculares humanas (HMVEC), células microvasculares de omentum humano, hepatocitos, miocitos, células de músculo liso
Clasificación cGMP, Chemically-defined, Serum-free
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio MCDB 131
Serum Level Serum-free
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos Bajo nivel de glucosa, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Sin aditivos Sin glutamina, Sin HEPES, No Antibiotics
Línea de productos Gibco
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: 2–8 °C (proteger de la luz)
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Culture Type Cultivo de células de mamífero