Learn More
Gibco™ Medio McCoy 5A (modificado), HEPES
Código de producto. 11560596 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11560596 10 x 500 ml paquete de 10
10674413 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11560596 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22330070
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Medio McCoy 5A (modificado), HEPES
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio de McCoy A como una modificación del medio basal A. A diferencia de otros medios, el McCoy A contiene el agente reductor glutatión, bacto-peptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición de sales de Hanks por parte del Dr. Hsu para permitir su uso fuera de una incubadora de CO2 .
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ McCoy's 5A se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución comparable Gibco™ Producto 5A de McCoy fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (12330-031). Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
Gibco™ La prueba 5A de McCoy (modificada) requiere suplementación de suero, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (FBS). Gibco™ El método 5A (modificado) de McCoy utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A de McCoy (modificado)
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Bacto peptona, Rojo de fenol, HEPES
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos
Cantidad 10 x 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
Estado normativo Para uso diagnóstico in vitro
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio 5A de McCoy (modificado), forma líquida, con glucosa alta, L-glutamina, peptona Bacto, rojo fenol, HEPES, 12 meses de vida útil, condiciones de almacenamiento de 2 a 8 °C, se utiliza para el cultivo de células de mamíferos