Descripción
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia. Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio de McCoy A como una modificación del medio basal A. A diferencia de otros medios, el McCoy A contiene el agente reductor glutatión, bacto-peptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición de sales de Hanks por parte del Dr. Hsu para permitir su uso fuera de una incubadora de CO2 .
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ McCoy's 5A se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto 5A de McCoy fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
Gibco™ La prueba 5A de McCoy (modificada) requiere suplementación de suero, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (FBS). Gibco™ El método 5A (modificado) de McCoy utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
El Dr. Thomas McCoy formuló originalmente el medio de McCoy A como una modificación del medio basal A. A diferencia de otros medios, el McCoy A contiene el agente reductor glutatión, bacto-peptona y un alto nivel de glucosa. Este producto también incluye la adición de sales de Hanks por parte del Dr. Hsu para permitir su uso fuera de una incubadora de CO2 .
Uso previsto del producto Para uso
diagnóstico in vitro . PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Cualquier uso distinto al previsto puede constituir una violación de la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad cGMP
Gibco™ McCoy's 5A se fabrica en una instalación que cumple con las normas cGMP, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. La instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Norma 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos una solución idéntica Gibco™ Producto 5A de McCoy fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island. Esta instalación está registrada en la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según la ISO Normas 13485.
Gibco™ La prueba 5A de McCoy (modificada) requiere suplementación de suero, comúnmente con 10 % de suero fetal bovino (FBS). Gibco™ El método 5A (modificado) de McCoy utiliza un sistema tampón de bicarbonato de sodio (2,2 g/L) y, por lo tanto, requiere un entorno de –CO2 del 5 al 10 % para mantener el pH fisiológico.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de producto | Medio 5A de McCoy (modificado) |
| Con aditivos | Alto contenido en glucosa, Glutamina, Rojo de fenol, Bacto peptona |
| Sin aditivos | Sin HEPES, Sin piruvato sódico |
| Para utilizar con (aplicación) | Cultivo de células de mamíferos |
| Cantidad | 10 x 500 ml |
| Certificaciones/conformidad | Normas ISO 13485, FDA |
| pH | Desde 6,9 hasta 7,1 |
| Estado normativo | Para uso diagnóstico in vitro |
| Mostrar más |