Learn More
Gibco™ McCoy's 5A Medium (Park and Terasaki modification)
Código de producto. 11574526 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11574526 1 unidad 100 ml
1 options
Código de producto. 11574526 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 80014020
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El medio 5A de McCoy (modificado) es un medio para uso general compatible con la propagación de muchos tipos de células primarias, líneas de células establecidas y explantes de tejidos de biopsia.
Este medio es compatible con el crecimiento de células de mamíferos primarias derivadas de la médula ósea normal, la piel, el bazo, los riñones, los pulmones, los embriones de rata y otros tejidos.
Thomas McCoy formuló originalmente el medio 5A de McCoy como una modificación del medio basal 5A. A diferencia de otros medios, 5A de McCoy contiene el agente reductor glutatión, bacto peptona y un alto nivel de glucosa. Park y Terasaki modificaron el medio de McCoy con niveles modificados de glicina, ácido L-glutámico, L-hidroxiprolina, L-prolina, L-serina, L-treonina, L-triptófano y L-valina, además de la adición de antibióticos y HEPES.
Uso del producto
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Sistema de calidad y elaboración conforme a las buenas prácticas actuales
El medio 5A de McCoy Gibco™ se elabora en una instalación que cumple con las buenas prácticas de fabricación actuales, ubicada en Paisley, Escocia, Reino Unido. Las instalaciones se han registrado en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y tienen la certificación según la norma ISO 13485.
El 5A de McCoy Gibco™ (modificación de Park y Terasaki) requiere suplementos de suero, por lo general con suero fetal bovino al 10% (SFB). El medio 5A de McCoy Gibco™ (modificación de Park y Terasaki) utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,2 g/l) y, por lo tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio 5A de McCoy
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Cantidad 1 unidad
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento:2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación