Learn More
STEMCELL Technologies McCoy's 5A Medium
Código de producto. 17148091
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17148091 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17148091 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 36350
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
McCoy's 5A Medium is recommended for a wide variety of cell culture applications
  • McCoy's 5A Medium is recommended for a wide variety of cell culture applications
  • Selection of suitable nutrient medium is dependent on type of cell, conditions of culture, and degree of chemical definition required for the cell culture application
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Cultivo celular
Cantidad 500 mL