Learn More
MP Biomedicals™ Medio McCoy 5A, modificación por Iwakata y Grace con L-glutamina
Código de producto. 17378593 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17378593 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17378593 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091255354
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41.35€
    36.75€ / 500 ml
    Ahorro 4.60€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Ideal para leucocitos, tejidos de biopsia, una amplia gama de tipos de células humanas y de rata normales y transformadas y líneas celulares primarias y continuas exigentes
El medio McCoy se formuló originalmente para el crecimiento y el apoyo de linfocitos humanos. La modificación de 5A fue originada como una reformulación de McCoy por Hsu y Kellogg. Posteriormente, esta fue modificada por Iwakata y Grace, con un aumento de los niveles de i-inositol y glucosa. Esta modificación final produjo un medio idéntico al RPMI 1629. El medio McCoy 5A apoya la proliferación indefinida de células de carcinoma Walker 256.
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios de cultivos celulares
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamífero
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,6 hasta 7,2
Contenido y almacenamiento Almacenar a 4°C. Proteja el producto de la luz.
Descripción Medio McCoy 5A.