Descripción
- Para experimentos in vivo en estudios sobre la acción neuroprotectora de individuos con una dieta cetogénica utilizando modelos de ratón para estudiar el efecto de la actividad del inflamasoma en la progresión tumoral con la inhibición de NLRP3
- Estudiar la respuesta de los explantos pulmonares mediante la comprensión de la respuesta de IL-1B mediada por cristales de colesterol.
- Soluble en agua, DMSO, dimetilformamida o etanol.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MCC950 Na |
| CAS | 256373-96-3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula molecular | C20H23N2NaO5S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 426.5 |
| Forma física | Sólido cristalino |
| Pureza | ≥97% |
| Peso molecular | 426.46 |