Learn More
MCB-613, MedChemExpress
Descripción
MCB-613 is a potent Steroid receptor coactivator SRC small molecule ‘stimulator’ (SMS), super-stimulates SRCs’ transcriptional activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | MCB-613 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1162656-22-5 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H20N2O |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (164.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1/C(CC(CC)C/C1=C\C2=CC=CN=C2)=C/C3=CC=CN=C3 |
| Mostrar más |