Learn More
Invitrogen™ MC2R Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11356843
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
11356843 100 μg 100 microgramos
1 options
Código de producto. 11356843 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA518867
Goat Polyclonal Antibody
This antibody is tested in Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 32,000.
MC2R encodes one member of the five-member G-protein associated melanocortin receptor family. Melanocortins are peptides derived from pro-opiomelanocortin. MC2R is selectively activated by adrenocorticotropic hormone, whereas the other four melanocortin receptors recognize a variety of melanocortin ligands. Mutations in MC2R can result in familial glucocorticoid deficiency.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MC2R
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica MC2R
N.º de referencia del gen Q01718
Alias de gen ACTH receptor; ACTHR; ACTH-R; Adrenocorticotropic hormone receptor; adrenocorticotropin receptor; corticotropin receptor; MC2 receptor; MC2R; MC2-R; melanocortin 2 receptor; melanocortin 2 receptor (adrenocorticotropic hormone); melanocortin receptor 2; MGC125798
Símbolos de los genes MC2R
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Synthetic peptide sequence (ENINNTARNNSDC) corresponding to the N-terminus amino acids of MC2R (aa 9-22).
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4158
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG