Learn More
MedChemExpress Mc-Val-Cit-PABC-PNP
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.06% |
| CAS | 159857-81-5 |
| Contenido y almacenamiento | -20°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 737.76 g/mol |
| Tipo de producto | Linker |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 37 mg/mL (50.15 mM) |
| Sinónimo | Maleimidocaproyl-L-valine-L-citrulline-p-aminobenzyl alcohol p-nitrophenyl carbonate |