Learn More
MedChemExpress MC-Val-Cit-PAB
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 96.57% |
| CAS | 159857-80-4 |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 572.65 g/mol |
| Tipo de producto | Linker |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | DMSO : 190 mg/mL (331.79 mM∣Need ultrasonic) |