Learn More
Mc-MMAE, MedChemExpress
Descripción
Mc-MMAE is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated monomethyl auristatin E (MMAE), which is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAE is a drug-linker conjugate for ADC.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mc-MMAE |
| CAS | 863971-24-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C49H78N6O10 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Maleimidocaproyl-monomethylauristatin E |
| Información de solubilidad | DMSO : 180 mg/mL (197.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C1N(CCCCCC(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N([C@@H]([C@@H](C)CC)[C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H]([C@H](C3=CC=CC=C3)O)C)=O)C)CCC2)=O)OC)C)=O)=O)C(C)C)=O)C(C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 911.18 |
| Mostrar más |