Learn More
Mc-MMAD, MedChemExpress
Descripción
Mc-MMAD is a protective group (maleimidocaproyl)-conjugated MMAD. MMAD is a potent tubulin inhibitor. Mc-MMAD is a drug-linker conjugate for ADC.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mc-MMAD |
| CAS | 1401963-15-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C51H77N7O9S |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (103.71 mM) |
| SMILES | O=C1N(CCCCCC(N(C)[C@H](C(N[C@@H](C(C)C)C(N(C)[C@]([C@@H](C)CC)([H])[C@@H](CC(N2[C@H]([C@H](OC)[C@H](C(N[C@@H](CC3=CC=CC=C3)C4=NC=CS4)=O)C)CCC2)=O)OC)=O)=O)C(C)C)=O)C(C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 964.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 964.26 |
| Mostrar más |