Learn More
Tocris Bioscience™ MC 1742
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18787426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18787426 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18787426 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5727/10
Potent class I and IIb HDAC inhibitor
MC 1742 is a potent class I and IIb HDAC inhibitor (IC50 values are 7, 20, 40, 100, 110 and 610 nM for HDAC6, HDAC3, HDAC10, HDAC1, HDAC2 and HDAC8, respectively). Suppresses proliferation and induces apoptosis of sarcoma cancer stem cells (CSCs) at concentrations >500 nM. Also induces osteogenesis in sarcoma CSCs at concentrations of 25 - 500 nM .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-[(4-[1,1′-Biphenyl]-4-yl-1,6-dihydro-6-oxo-2-pyrimidinyl)thio]-N-hydroxypentanamide
CAS 1776116-74-5
Cantidad 10 mg
Objetivo Histone Deacetylase Inhibitors
Fórmula molecular C21H21N3O3S
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.47
Pureza >98%