Learn More
MC 1046, MedChemExpress
Código de producto. 16491489
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16491489 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16491489 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15264
MedChemExpress MC 1046(Impurity A of Calcipotriol) is an impurity of Calcipotriol; Calcipotriol (MC 903; Calcipotriene) is a ligand of VDR-like receptors.
MC 1046(Impurity A of Calcipotriol) is an impurity of Calcipotriol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MC 1046
CAS 126860-83-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H38O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo Impurity A of Calcipotriol
SMILES C[C@]1(CCC/2)C(C2=C\C=C3C[C@@H](O)C[C@H](O)C\3=C)CC[C@@H]1[C@H](C)/C=C/C(C4CC4)=O
Peso molecular (g/mol) 410.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.59
Porcentaje de pureza 91.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death