Learn More
MBX-2982, MedChemExpress
Código de producto. 16492527
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492527 50 mg 50 miligramos
16436428 10 mg 10 miligramos
16429017 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492527 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15291
MedChemExpress MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
MBX-2982 is a selective, orally-available G protein-coupled receptor 119 (GPR119) agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MBX-2982
CAS 1037792-44-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H24N8OS
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (111.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCC1=CN=C(N2CCC(C3=NC(COC4=CC=C(N5N=NN=C5)C=C4)=CS3)CC2)N=C1
Peso molecular (g/mol) 448.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.54
Porcentaje de pureza 99.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism