Learn More
MBQ-167, MedChemExpress
Código de producto. 16467427
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467427 5 mg 5 miligramos
16441007 50 mg 50 miligramos
16434718 10 mg 10 miligramos
16415546 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467427 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112842
MedChemExpress MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
MBQ-167 is a dual Rac/Cdc42 inhibitor, with IC50s of 103 nM for Rac 1/2/3 and 78 nM for Cdc42 in MDA-MB-231 cells, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MBQ-167
CAS 2097938-73-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18N4
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 155 mg/mL (458.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCN1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=C(N4N=NC=C4C5=CC=CC=C5)C=C2
Peso molecular (g/mol) 338.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.41
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease