Learn More
Gibco™ MBP Bovine Protein, Natural
Código de producto. 11578866 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11578866 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 11578866 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 13228010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
MBP Bovine Protein, Natural
Myelin Basic Protein (MBP) was purified from bovine brain by a modification of the method of Deibler et al. (1). The protein is supplied lyophilized.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10 mg
Especie Bovine
Contenido y almacenamiento Store in freezer (-5 to -30°C).
Condiciones de envío Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Formulario Powder
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.