Learn More
Bureta con pinza de cierre de cero automático MBL™ clase B
Descripción
Fabricado en vidrio de borosilicato y cumple con ISO 385 normas. MBL™ La bureta con pinza y autocero de clase B proporciona un llenado fácil y cero automático. Apriete la botella de polietileno para llenar la bureta, libere la presión para permitir que salga el exceso de líquido.
- Cumple con ISO 385.
- Llenado sencillo y puesta a cero automática: apriete el frasco de polietileno para llenar la bureta. Libere presión para permitir el exceso de líquido se drene de vuelta en la botella y establezca la bureta en cero.
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con un tubo de caucho sencillo y una válvula de presión para una sustitución de bajo coste
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua |
| Incluye | Frasco de depósito de polietileno y de chorro, pinza de presión, tubo de caucho |
| Báscula | Azul |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta automática |
| Class | Clase B |
| Certificaciones/conformidad | ISO 385 |