Learn More
MBL Volumetrics™ Bureta Rotaflo™ de clase B de vidrio borosilicatado MBL Volumetrics™ con llave de PTFE
Código de producto. 12196210
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12196210 25 ml cada uno
12106220 100 ml cada uno
12186210 10 ml cada uno
11382005 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12196210 Proveedor MBL Volumetrics™ N.º de proveedor BRB404
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.75€
    48.29€ / paquete de 1
    Ahorro 8.46€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
Fabricada con vidrio de borosilicato y cumple con las normas ISO 385. La bureta Rotaflo™ de clase B de vidrio de borosilicato MBL Volumetrics™ con llave de PTFE proporciona un control de goteo preciso, no hace uso de soluciones cáusticas y no
  • Conforme a ISO 385
  • Con llave de paso GP Rotaflo™ con llave de PTFE: no requiere lubricación: sin atascos con soluciones cáusticas: proporciona control preciso por gotas: calibre de llave de 3,0 mm
  • Graduaciones en tinción ámbar permanente que se funde en el vidrio y es especialmente resistente a soluciones de lavado agresivas
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 647 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Báscula Ámbar
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Rotaflo Bureta
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385