Learn More
Bureta de clase B modular con llave de paso de PTFE MBL™
Código de producto. 12451567
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12451567 50 ml cada uno
12441567 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12451567 Proveedor MBL International N.º de proveedor BRB266P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.36€
    58.26€ / paquete de 1
    Ahorro 10.10€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Fabricado de vidrio de borosilicato y con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
    • Conforme a ISO 385
    • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
    • Llave de paso de PTFE para un rendimiento sin grasa
    • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
    • Diseño modular con tubo de bureta desmontable, llave de paso y chorro para una fácil sustitución
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Certificaciones/conformidad ISO 385