Learn More
Bureta de clase B modular con llave de paso de PTFE MBL™
Código de producto. 12441567
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
12441567 25 ml cada uno
12451567 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12441567 Proveedor MBL International N.º de proveedor BRB264P
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado de vidrio de borosilicato y con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Conforme a ISO 385
  • Con un embudo superior para facilitar y asegurar el llenado
  • Llave de paso de PTFE para un rendimiento sin grasa
  • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
  • Diseño modular con tubo de bureta desmontable, llave de paso y chorro para una fácil sustitución
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Certificaciones/conformidad ISO 385