Learn More
MBL™ Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL™
Código de producto. 12114262
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12114262 50 ml cada uno
12025362 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12114262 Proveedor MBL™ N.º de proveedor BRB076P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.57€
    40.77€ / paquete de 1
    Ahorro 6.80€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Fabricados con vidrio de borosilicato. Cumple con ISO 385. La bureta de vidrio borosilicatado de clase B MBL™ incluye una llave de paso de PTFE sin grasa con calibre de 1,5 mm. Las graduaciones están marcadas en esmalte azul fácil de leer.
  • Conforme a ISO 385
  • Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
  • Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Longitud (métrico) 820 mm
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
Báscula Azul
Material de la llave de paso Politetrafluoroetileno (PTFE)
Tolerancia ±0,1 ml
Tipo Bureta volumétrica
Class Clase B
Certificaciones/conformidad ISO 385