Learn More
MBL™ Bureta de clase B de vidrio borosilicatado MBL™
Descripción
- Conforme a ISO 385
- Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm
- Graduaciones de esmalte azul fáciles de leer
- Fabricados con vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 25 ml |
| Longitud (métrico) | 620 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Incluye | Llave de paso PTFE sin grasas con un diámetro de 1,5 mm |
| Báscula | Azul |
| Material de la llave de paso | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Tolerancia | ±0,1 ml |
| Tipo | Bureta volumétrica |
| Class | Clase B |
| Mostrar más |